Amantadine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-Aminoadamantane sulfate
TCIAA1319-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1319-25G
Amantadine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Amantadine sulfate
Formule: C₂₀H₃₆NO₄S
MW: 386,58 g/mol
Point de fusion: 299…301 °C
Numéro MDL: MFCD00077251
Numéro CAS: 31377-23-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/25/28929225.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité