2-Ethylhexane-1,3-diol
Fournisseur: TCI
Danger
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Ethylhexane-1,3-diol
2-Ethylhexane-1,3-diol
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 244°C
Point de fusion: –40°C
Densité: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00004578
Numéro CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Merck Index: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité