Ethylidynetriméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0479-25G T0479-500G
TCIAT0479-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0479-25G TCIAT0479-500G
Ethylidynetriméthanol ≥98.0% (par GC)
Ethylidynetriméthanol
Formule: C₅H₁₂O₃
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00004687
Numéro CAS: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899ebcfc7594360342963c7d8de7af3bc37cb781&vid=899ebcfc7594360342963c7d8de7af3bc37cb781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité