Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Méthyl-3-butyle acétateIsopentyle acétateIsoamyle acétate
TCIAA0264-100MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0264-100ML
Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Acétate d'isopentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –78 °C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00008946
Numéro CAS: 123-92-2
ONU: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05111
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/89/28927689.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (260nm) max. 0.500
Absorbance (270nm) max. 0.100
Absorbance (280nm) max. 0.050
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité