4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (par GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorobutan-1-ol
C0144-25G C0144-500G
TCIAC0144-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0144-25G TCIAC0144-500G
4-Chloro-1-butanol ≥85.0% (par GC) (contains varying amounts of Tetrahydrofuran)
4-Chloro-1-butanol
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002967
Numéro CAS: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59e6377ce4edce9479b7862e457920716f9768f0&vid=96c588e1a72215366c5b5a8165a6719ec12eb569&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité