Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Hexadécafluoroheptane
TCIAP0851-10GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0851-10G
Perfluoroheptane(mélange d'isomères) ≥80.0% (par GC)
Perfluoroheptane(mélange d'isomères)
Formule: C₇F₁₆
MW: 388,05 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00040339
Numéro CAS: 335-57-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/22/28991522.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité