1,8-Diiodooctane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Diiodo-1,8-octane
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAD2158-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD2158-5G TCIAD2158-25G
1,8-Diiodooctane ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,8-Diiodooctane
Formule: C₈H₁₆I₂
MW: 366,02 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: 16…21 °C
Numéro MDL: MFCD00001106
Numéro CAS: 24772-63-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/53/28978953.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité