2-Iodopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43955.0250EA 227 EUR InStock
8.43955.0250
2-Iodopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2,8 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro CAS: 75-30-9
ONU: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.4 g/l (20°C)
Melting Point -90 °C
Flash Point 42 °C
Density 1.703 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité