3-Chloropropyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0810-25ML P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAP0810-25ML TCIAP0810-5ML
3-Chloropropyne ≥97.0% (par GC)
3-Chloropropyne
Formule: C₃H₃Cl
Point d'ébullition: 57°C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Point d'éclair: 19°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000980
Numéro CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
ONU: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&vid=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité