Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-chloro-6-(trifluorométhyl)aniline

Synonyms: 6-Bromo-4-chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine

034792-25G 034792-5G
FLUO034792-25GEA 0 EUR InStock
FLUO034792-25G FLUO034792-5G
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
2-Bromo-4-chloro-6-(trifluorométhyl)aniline


Formule: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD08436083
Numéro CAS: 912617-74-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité