1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
T2528-25G T2528-5G
TCIAT2528-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAT2528-25G TCIAT2528-5G
1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol ≥98.0% (par GC)
1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol
Formule: C₈H₅F₁₃O
MW: 364,11 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00042143
Numéro CAS: 647-42-7
EINECS: 211-477-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc7d11d291175188f71c73dbea523d3153dffa2&vid=dbc7d11d291175188f71c73dbea523d3153dffa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité