Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60673.06EA 253 EUR InStock
H60673.06 H60673.03
Potassium cyclopropyltrifluoroborate ≥90%, tech.
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃K
MW: 147,98 g/mol
Point de fusion: 348…350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265031
Numéro CAS: 1065010-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité