3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1102-25G P1102-5G P1102-100G
TCIAP1102-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP1102-25G TCIAP1102-5G TCIAP1102-100G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène ≥96.0% (par GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène
Formule: C₈H₃F₁₃
MW: 346,09 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039249
Numéro CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28ee71d4a5ba1df4da0ded3e0bd88798ae5100&vid=b3fd11add6b2737ae0dbe4030a375a59f35bbe2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité