3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluoro-1-decène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0846-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH0846-25G TCIAH0846-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluoro-1-decène ≥97.0% (par GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluoro-1-decène
Formule: C₁₀H₃F₁₇
MW: 446,11 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00039246
Numéro CAS: 21652-58-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/72/28970872.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité