Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0001-25G M0001-5G
TCIAM0001-25GEA 149 EUR InStock
TCIAM0001-25G TCIAM0001-5G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium
Formule: C₁₀H₁₄MgO₄
Numéro MDL: MFCD00013497
Numéro CAS: 14024-56-7
EINECS: 237-857-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&vid=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité