Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0738-25ML M0738-500ML M0738-100ML
TCIAM0738-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0738-25ML TCIAM0738-500ML TCIAM0738-100ML
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle
Formule: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00013576
Numéro CAS: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&vid=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité