4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM2096-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM2096-5G
4-Iodo-2-metoxibenzoato de metilo ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉IO₃
MW: 292,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052925
Numéro CAS: 35387-93-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/53/28988053.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité