Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde


040903-1G 040903-25G 040903-5G
FLUO040903-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040903-1G FLUO040903-25G FLUO040903-5G
4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040799
Numéro CAS: 31558-40-4
EINECS: 250-698-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité