Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromobenzonitrile

Synonyms: m-Bromobenzonitrile

036058-100G 036058-25G
FLUO036058-100GEA 0 EUR InStock
FLUO036058-100G FLUO036058-25G
3-Bromobenzonitrile
3-Bromobenzonitrile


Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1.562 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001796
Numéro CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité