Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1764-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1764-5G
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque
Formule: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374,81 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00055557
Numéro CAS: 14348-40-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/40/28995740.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité