3,3'-Diaminodiphénylsulfone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3,3'-Sulfonyldianiline
TCIAB0394-500GEA 145 EUR InStock
TCIAB0394-500G TCIAB0394-25G
3,3'-Diaminodiphénylsulfone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3'-Diaminodiphénylsulfone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007792
Numéro CAS: 599-61-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/77/28932377.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité