Dapsone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
D0089-25G D0089-500G D0089-100G
TCIAD0089-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0089-25G TCIAD0089-500G TCIAD0089-100G
Dapsone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e07da64f921c4e066d4b7699b72ab740df1959&vid=d9e07da64f921c4e066d4b7699b72ab740df1959&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 181.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité