Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Titanium(IV) oxide acetylacetonate, Titanium(IV) oxyacetylacetonate, Titanyl Acetylacetonate, Titanium (IV) oxide bis(acetylacetonate), Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titanium (IV), Titanium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
T0249-25G T0249-500G
TCIAT0249-25GEA 88 EUR InStock
TCIAT0249-25G TCIAT0249-500G
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titane (IV)
Formule: C₁₀H₁₄O₅Ti
MW: 262,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013505
Numéro CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15766d541ae16499b746cb1c142c01137727bbce&vid=15766d541ae16499b746cb1c142c01137727bbce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Ignition residue 28.0 to 34.0 % (as TiO2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité