2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0333-25G T0333-500G
TCIAT0333-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0333-25G TCIAT0333-500G
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00006049
Numéro CAS: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&vid=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité