Acide 4-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid
D0724-25G D0724-500G
TCIAD0724-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0724-25G TCIAD0724-500G
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 243°C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002537
Numéro CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 14,03232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950baf9fdaf4a56eaa95b8986cb8a4bb05d49a13&vid=819cd097cc5f54631ddec73819b8b33a4f2c8e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité