Acide 4-heptyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Heptyloxy)benzoic acid
H0248-25G H0248-500G
TCIAH0248-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAH0248-25G TCIAH0248-500G
Acide 4-heptyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-heptyloxybenzoïque
Formule: C₁₄H₂₀O₃
MW: 236,31 g/mol
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…146 °C
Densité: 1,183 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013992
Numéro CAS: 15872-42-1
EINECS: 239-995-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc9a9b21beed3962ea56ad1554306cf747027d4e&vid=17586798a91f2378df2c2091d649957ab0e3507a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 91.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité