Acide 4-hexyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0247-25G H0247-500G
TCIAH0247-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAH0247-25G TCIAH0247-500G
Acide 4-hexyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-hexyloxybenzoïque
Formule: C₁₃H₁₈O₃
Point de fusion: 150…153 °C
Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013991
Numéro CAS: 1142-39-8
EINECS: 214-534-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54543b7681f0f912e84da135baff40c5ef6e32c&vid=95d5c507690e4a6f52ea04d11e4c2bbc5eb8b566&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité