Acide 4-octyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0117-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAO0117-25G
Acide 4-octyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-octyloxybenzoïque
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00013993
Numéro CAS: 2493-84-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/16/28990416.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité