Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI EUROPE

Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre

TCIAC0189-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC0189-25G
1-Chloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 1 °C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00001033
Numéro CAS: 615-41-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/51/28937251.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité