1-Chloro-3-iodobenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
C0190-25G C0190-5G
TCIAC0190-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC0190-25G TCIAC0190-5G
1-Chloro-3-iodobenzène ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 54,5 °C
Densité: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00001046
Numéro CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité