Tecnazène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0624-25G T0624-500G
TCIAT0624-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0624-25G TCIAT0624-500G
Tecnazène ≥98.0% (par GC)
Tecnazène
Formule: C₆HCl₄NO₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007066
Numéro CAS: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e7c4ff035bbb8f4359df5b8bdb33578b9ce2576&vid=de9a01bb61b11d81d0ab7900ca783d53ef651807&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité