1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nitro-3,4,5-trichlorobenzene, 5-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene
T1580-25G T1580-5G
TCIAT1580-25GEA 117 EUR InStock
TCIAT1580-25G TCIAT1580-5G
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061096
Numéro CAS: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75185241c2c60e8b8920b5e52aab8160a7e60636&vid=4746e81f19d7e6448d00e235b1de9c78b91173ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité