1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00007051
Numéro CAS: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité