DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzène) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DFDNB, 1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene
D1649-25G D1649-5G
TCIAD1649-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD1649-25G TCIAD1649-5G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzène) ≥97.0% (par GC)
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzène)
Formule: C₆H₂F₂N₂O₄
MW: 204,09 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (2 -rr)
Point de fusion: 74…76 °C
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007052
Numéro CAS: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da43369bb99f00c8581949c49537aea7551432e1&vid=0b2a5b91a983dce0917189a70e9f8b871198e7b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité