3-Iodobenzonitrile
147901-25G 147901-5G
FLUO147901-25GEA 0 EUR InStock
FLUO147901-25G FLUO147901-5G
3-Iodobenzonitrile
3-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079762
Numéro CAS: 69113-59-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité