4-Iodophénol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
I0840-5G I0840-1G
TCIAI0840-5GEA 44 EUR InStock
TCIAI0840-5G TCIAI0840-1G
4-Iodophénol ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
4-Iodophénol
Formule: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…93 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002327
Numéro CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b481c6b5d4fd61bc54d9c752441e08ac9a00a31&vid=9083e9bd60106986f62d013e0845eca2ba86e040&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité