Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Methylbenzoyl)benzenecarboxylic acid
T0308-25G T0308-500G
TCIAT0308-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0308-25G TCIAT0308-500G
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-(4-toluoyl)benzoïque
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020287
Numéro CAS: 85-55-2
EINECS: 201-614-3
Merck Index: 14,09539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfd0cd730f174e76ce5534974e6ef3b623f04476&vid=cfd0cd730f174e76ce5534974e6ef3b623f04476&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité