D-allo-Thréonine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: H-D-allo-Thr-OHD(-)-allo-Thréonine
TCIAA1518-100MGEA 27.5 EUR InStock
TCIAA1518-100MG TCIAA1518-1G
D-allo-Thréonine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-allo-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004526
Numéro CAS: 24830-94-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/94/28929594.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité