Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-allo-Thréonine

Synonyms: H-allo-Thr-OH, L(+)-allo-Threonine, Allo-Thr-OH

036334-1G 036334-5G
FLUO036334-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036334-1G FLUO036334-5G
L-allo-Thréonine
L-allo-Thréonine


Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064268
Numéro CAS: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité