L-allo-Thréonine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A1519-1G A1519-100MG
TCIAA1519-1GEA 152 EUR InStock
TCIAA1519-1G TCIAA1519-100MG
L-allo-Thréonine ≥99.0% (par HPLC)
L-allo-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064268
Numéro CAS: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7eb0dbb49f362c8d3da4b83f1146a45222ed954&vid=a7eb0dbb49f362c8d3da4b83f1146a45222ed954&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité