Acide 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
005679-5G 005679-1G
FLUO005679-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005679-5G FLUO005679-1G
Acide 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Numéro MDL: MFCD01631509
Numéro CAS: 129931-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité