Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle

Synonyms: Methyl2-methylbutyrate

035885-100G 035885-1KG
FLUO035885-100GEA 0 EUR InStock
FLUO035885-100G FLUO035885-1KG
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle
(±)-2-Méthylbutyrate de méthyle


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009335
Numéro CAS: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité