3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
019999-5G 019999-1G
FLUO019999-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019999-5G FLUO019999-1G
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005662
Numéro CAS: 608-07-1
EINECS: 210-153-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité