4-Benzyloxyindole
016140-1G 016140-5G
FLUO016140-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016140-1G FLUO016140-5G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047200
Numéro CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité