1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Synonyms: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
016247-1G 016247-5G
FLUO016247-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016247-1G FLUO016247-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114581
Numéro CAS: 352359-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité