Fluoromalonate de diéthyle
Synonyms: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
003198-1G 003198-5G
FLUO003198-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003198-1G FLUO003198-5G
Fluoromalonate de diéthyle
Fluoromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁FO₄
MW: 178,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009139
Numéro CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité