Nerol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
N0077-25ML N0077-500ML
TCIAN0077-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0077-25ML TCIAN0077-500ML
Nerol ≥98.0% (par GC)
Nerol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00063204
Numéro CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Merck Index: 14,06475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&vid=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité