Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromooxindole

Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole

024232-1G 024232-5G
FLUO024232-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024232-1G FLUO024232-5G
5-Bromooxindole
5-Bromooxindole


Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00456998
Numéro CAS: 20870-78-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité