2-(Triméthylsilyl)thiazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-(Triméthylsilyl)-1,3-thiazole
TCIAT1299-1MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAT1299-1ML TCIAT1299-5ML
2-(Triméthylsilyl)thiazole ≥95.0% (par GC)
2-(Triméthylsilyl)thiazole
Formule: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066274
Numéro CAS: 79265-30-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/35/28995335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité