4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid, 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
T2377-25G T2377-5G
TCIAT2377-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT2377-25G TCIAT2377-5G
4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045826
Numéro CAS: 7148-03-0
EINECS: 230-462-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fad13865c899faf3677343dc5ec427fd785a11aa&vid=fad13865c899faf3677343dc5ec427fd785a11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité